57400-U
PHRED Photochemical Reactor
AC/DC input 110 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
SB.51
Productos recomendados
Descripción general
PHRED photochemical reactor can be used effectively to improve analyte detection in the presence of interfering matrix components, or when the analytes are present at low concentrations.
Nota al pie de página
230 volt CE approved unit available for all the countries. Please contact Supelco Custom Quotations at [email protected] for price and delivery.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)