Z350753
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, extra long (12"), bulb draw 7.1 mL, non-sterile
Sinónimos:
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethylene
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Longitud
300 mm
bulbo aspiración
7.1 mL
vástago diám.
9 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Envase
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)