Merck
Pipetas de laboratorio
Un conjunto de siete pipetas serológicas pyrex con cuerpos y tapones transparentes, dispuestas en diagonal. Las pipetas contienen líquidos de varios colores, como azul, rojo, púrpura y amarillo, y tienen puntas de pipeta finas.
Las pipetas de laboratorio, también conocidas simplemente como pipetas, son herramientas esenciales utilizadas en entornos de laboratorio para la medición y la transferencia precisas de líquidos. Son tubos de vidrio o plástico graduados utilizados en la preparación de muestras, serología, cultivo celular, calibración y química. Se basan en el uso de un dispensador de pipetas, como una perilla, o un controlador de pipetas, para extraer líquido para medición y dispensación. Las pipetas de vidrio pueden ser reutilizables, proporcionar mediciones de gran precisión, y son compatibles con disolventes más agresivos. Las pipetas de plástico evitan el problema de la rotura del vidrio y están disponibles en poliestireno (que combina la gran precisión de medición con la comodidad del plástico) y polietileno, así como polipropileno para una mayor resistencia química.
Más información sobre
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Pipetas Pasteur
Las pipetas Pasteur, también conocidas como pipetas de transferencia o goteros, se utilizan habitualmente para transferir pequeños volúmenes de líquido, normalmente menos de 10 ml. Las pipetas Pasteur pueden estar hechas de vidrio y requieren una perilla separada o tetina de goma para llenar y dispensar líquido, o de polipropileno con una perilla integrada. Están disponibles sin graduar o graduadas para medir los líquidos. Además, son ideales para tareas generales de laboratorio, como agregar reactivos o hacer diluciones.
Las pipetas Pasteur de plástico se suelen utilizar en biología para medios acuosos; sin embargo, no permiten manejar disolventes orgánicos como el hexano o la acetona. Estos disolventes disuelven el plástico, por lo que deben utilizarse pipetas Pasteur de vidrio para las aplicaciones que requieren disolventes. Son difíciles de limpiar, por lo que generalmente se desechan como residuos biopeligrosos después de cada uso.
Pipetas serológicas
Las pipetas serológicas se usan habitualmente para medir y dispensar cantidades de mililitros de líquido. Están disponibles en la opción estéril para procedimientos de cultivo celular aséptico o no estéril para la dispensación general de laboratorio.
Existen opciones de tapones de algodón para evitar el llenado excesivo y proteger contra la posible contaminación de partículas o microorganismos atmosféricos. Se dispone de pipetas de punta grande para pipetear líquidos viscosos y suspensiones. Estas pipetas cuentan con puntas más anchas, lo que permite un pipeteo más suave y reduce el riesgo de obstrucciones o flujo inconstante de líquidos. Las pipetas serológicas de punta grande son particularmente útiles cuando se trabaja con líquidos viscosos, como aceites, geles o disoluciones de alta densidad, lo que garantiza transferencias eficientes y fiables.
Pipetas de aspiración
Las pipetas aspirantes, también conocidas como pipetas de succión, se utilizan para extraer o aspirar líquidos de los recipientes sin medir el volumen. Estas pipetas están diseñadas con una punta ahusada o cónica que permite la succión controlada y la dispensación de líquidos, y se suelen utilizar con un controlador de pipeta.
Las pipetas de aspiración se utilizan habitualmente para una variedad de aplicaciones, como la eliminación del exceso de líquido, como sobrenadantes o disoluciones de desecho, de muestras o recipientes. Son particularmente útiles en procedimientos como el cultivo celular, donde es necesaria la retirada precisa de medios o reactivos.
Normalmente no están graduadas, dimensionadas sólo por su capacidad y están disponibles con tapón y sin tapón, estériles o no estériles y de plástico o de vidrio.
Pipetas volumétricas
Las pipetas volumétricas, también conocidas como pipetas de bulbo, se calibran para medir una cantidad fija de líquido con alta precisión. La pipeta tiene un depósito más ancho entre dos secciones alargadas y una única marca de graduación para extraer un volumen exacto. La calibración se puede configurar como "para contener" para la extracción de líquido, o "para entregar" para la dispensación de líquido. Se utilizan normalmente en química analítica para producir disoluciones de laboratorio a partir de una disolución madre base, así como para preparar disoluciones para valoración.
Las pipetas volumétricas están disponibles en diferentes capacidades, que van de microlitros a mililitros, para adaptarse a diversos requisitos de volumen. A menudo están hechas de vidrio de alta calidad para mantener la resistencia química y la precisión.
Pipetas Eppendorf
Eppendorf ha sido un proveedor de confianza de instrumentos de laboratorio de alta calidad y fungibles para la investigación de ciencias de la vida y análisis clínicos desde 1945. Gracias a su compromiso con la investigación, el desarrollo y el estricto control de calidad, las pipetas serológicas estériles Eppendorf ofrecen resultados exactos y precisos.
Pipetas Corning®
Las pipetas Corning son herramientas de laboratorio fiables y precisas diseñadas para un manejo preciso y eficiente de los líquidos. Están disponibles en varios tipos, como serológicas, micropipetas y pipetas volumétricas, con diferentes capacidades de volumen para adaptarse a diferentes aplicaciones.