Documentos clave
SYNF811310N
Synthware Volumetric flask, Class A with glass stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 10 mL
Sinónimos:
Synthware F811310N, measuring flask, graduated flask
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiales
PTFE
borosilicate glass 3.3
Características
class A
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech F811310N
capacidad
10 mL
Descripción general
Volumetric Flask, Heavy Wall,10mL,Class A, #13 glass stopper
Aplicación
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)