Z326704
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 5 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
wide-neck
Junta
joint ST/NS neck10/19
joint ST/NS10/19
descripción
calibrated to contain (TC, EX)
esterilidad
non-sterile
Características
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
5 mL, accuracy: 0.04 mL
capacidad
5 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)