SML3681
ATM-3507
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
ATM 3507, [3-[[2,3-Dimethyl-1-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-1H-indol-5-yl]oxy]phenyl][4-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]-1-piperazinyl]-methanone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
, Colorless to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)