Documentos clave
SAB4700814
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD132 antibody produced in rat
clone TUGh4
Sinónimos:
IL2RG, IMD4, SCIDX, common gamma chain, interleukin 2 receptor gamma
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TUGh4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, dog
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de acceso
NM_000206.1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL2RG(3561)
Categorías relacionadas
Descripción general
The rat monoclonal antibody TUGh4 recognizes CD132 (the common gamma chain), a 65-70 kDa type I transmembrane glycoprotein broadly expressed by most leukocytes.
Inmunógeno
Human CD132-transfected cell line
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)