PZ0391
PF-06745268
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[[(1aS,7bS)-1a,2-Dihydro-2,2-dimethyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]cyclopropa[d]pyran-7b(1H)-yl]methyl]-3,4-dihydro-7-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine-1,6-dione
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -13 to -17°, c = 1.0 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(N2C=C(N=C2)C)=CC=C3N1CCN(C[C@@]4(C5)[C@@]5([H])C(C)(C)OC6=C4C=C(C(F)(F)F)C=C6)C3=O
InChI key
LHTSLMHEFKNOOX-PXDATVDWSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)