Merck
PZ0125
Sigma-Aldrich
CP-53631
≥98% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18BrN · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
352.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CN[C@@H]1CCC(c2ccc(Br)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H18BrN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17+;/m0./s1
Clave InChI
FRGRVQZKRCFTHR-SQQLFYIASA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CP-53631 is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI); antidepressant.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.