N3002
Bis(p-nitrophenyl) phosphate sodium salt
chromogenic, ≥99% (TLC), powder
Sinónimos:
BNPP sodium salt, Sodium bis(4-nitrophenyl) phosphate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Bis(p-nitrophenyl) phosphate sodium salt, ≥99% (TLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (TLC)
Formulario
powder
impurezas
≤0.05% free p-nitrophenol
solubilidad
water: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].OP(=O)(Oc1ccc(cc1)N(=O)=O)Oc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C12H9N2O8P.Na.H/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21-23(19,20)22-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;;/h1-8H,(H,19,20);;
Clave InChI
NXXNKMXTNUUECE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Sustratos
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)