Merck
N1140
SAFC
NCTC 109 Medium
With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
109 Cell Culture Medium, NCTC Medium
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
componentes
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
NCTC-109 and the 135 modification were formulated to establish and maintain a strain of mouse cells (L929) in a chemically defined and serum free medium.
Reconstitución
Supplement with 0.14 g/L L-glutamine.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
NCTC 109 Medium Formulation