Documentos clave
GENA934-100UL
Rabbit IgG HRP Linked Whole Ab (from Donkey)
Cytiva NA934-100UL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.76
Características
wetted part: no
envase
pkg of 100 μL
fabricante / nombre comercial
Cytiva NA934-100UL
color
Brown (light)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Características y beneficios
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análisis
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Información legal
ECL is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)