G6761
Glicina sodium salt hydrate
≥99% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mol wt
97.05 g/mol (anhydrous basis)
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
197-201 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[H]O[H].NCC([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2.Na.H2O/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
CIJQGPVMMRXSQW-UHFFFAOYSA-M
General description
La glicina es un aminoácido no esencial simpleSe sintetiza a partir de colina, treonina y serina. Actúa como precursor de las porfirinas, purinas, glutatión y creatina.
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c