Documentos clave
EP5495400001
Eppendorf® FA-24x2 rotor
for 24 x 1.5/2.0-mL tubes incl. rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5420
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
Características
for 24 x 1.5/2.0-mL tubes incl. rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5420
envase
case of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5495400001
Parámetros
10,000 rpm speed
temp. de almacenamiento
room temp
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)