CLS70372160
Pyrex® Milk Dilution bottle with screw cap
capacity 160 mL, narrow mouth, graduated
Sinónimos:
Pyrex® glass bottles
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
square bottle
feature
autoclavable
cap
soda lime glass
packaging
pkg of 12 ea
case of 48 ea
manufacturer/tradename
Corning 70372-160
capacity
160 mL
diam. × H
44 mm × 150 mm
Categorías relacionadas
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)