Documentos clave
CLS70368160
Pyrex® Milk Dilution bottle with screw cap
capacity 160 mL, wide mouth
Sinónimos:
Pyrex® glass bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiales
borosilicate glass bottle
clear bottle
square bottle
wide-mouth bottle
Características
autoclavable
cap
soda lime glass
envase
pkg of 12 ea
case of 48 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 70368-160
capacidad
160 mL
diám. × Al
44 mm × 150 mm
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)