Documentos clave
AXYT1000CRS
Pipette tips
racked, size 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
tamaño:
1000 μL
esterilidad:
sterile
Características:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
envase:
pkg of 5x1000tips/cs
fabricante / nombre comercial:
Axygen Inc T-1000-C-R-S
Corning
Materiales
clear
esterilidad
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc T-1000-C-R-S
Corning
envase
pkg of 5x1000tips/cs
tamaño
1000 μL
color
clear
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)