AXYT1000C
Pipette tips
capacity 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Corning
Productos recomendados
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc T-1000-C
Corning
envase
pkg of 5x1000tips/cs
capacidad
1000 μL
color
clear
Categorías relacionadas
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)