137270
HEPES
EMPROVE® EVOLVE
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperacina-1-etanosulfónico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperacina-N′-(2-etanosulfónico)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EVOLVE
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
4.7-5.5
intervalo de pH útil
6.8-8.2
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
pKa
7.5
idoneidad
suitable for manufacturing use
actividad extraña
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Clave InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
5, 10, 25, 50 kg in poly drum
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)