53663
Activated Charcoal Norit®
Norit® SX ultra, from peat, steam activated and acid washed, highly purified, powder
Sinónimos:
Charcoal activated Norit®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
peat
Nivel de calidad
Formulario
powder
calidad
highly purified
steam activated and acid washed
fabricante / nombre comercial
Norit® SX ultra
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
residuo de ign.
≤8%
pérdida
≤10% loss on drying
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?