37771
Activated Charcoal Norit®
Norit® GAC 1240W, from coal, steam activated, granular
Sinónimos:
Charcoal activated Norit®
Formulario
granular
calidad
steam activated
fabricante / nombre comercial
Norit® GAC 1240W
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
ion chromatography: suitable
Diámetro
~1 mm
residuo de ign.
≤12%
pérdida
≤5.0% loss on drying
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?