Merck
199443
Sigma-Aldrich
Óxido de alúmina
activated, basic, Brockmann I
Sinónimos:
Alúmina
About This Item
Fórmula lineal:
Al2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352311
eCl@ss:
38120402
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
Brockmann I
activated
standard grade
Nivel de calidad
Agency
suitable for EPA 1613
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
CAMAG 5016-A-I
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
impurezas
<0.03% Fe2O3
<0.4% Na2O
tamaño de partícula
~150 mesh
tamaño de poro
58 Å pore size
pH
9.5±0.5 ( in H2O)
mp
2040 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): none detected
silicate (as SiO2): <0.03%
cadena SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Clave InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El producto es un óxido de aluminio activado básico (Alúmina, Al2O3) que tiene un grado de actividad Brockman I. Se ha estudiado el mecanismo de formación de las escamas protectoras de α-Al2O3 en las superficies de aleaciones binarias de M-Al (M = Fe, Ni o Co) a elevadas temperaturas.[1] Los óxidos de aluminio activados que tienen diferentes acideces y concentraciones de agua (con una actividad de Brockmann de I a V) pueden detectar fácilmente varios tipos de agua (agua libre, agua de los poros y agua ligada) en el óxido de aluminio presente en los suelos.[2]
Los óxidos de aluminio Brockmann son adecuados para cromatografía en columna y filtración adsortiva.
Aplicación
El óxido de aluminio (alúmina) se ha utilizado para la retirada de los peróxidos del disolvente de deshidratación (tetrahidrofurano, THF) en un protocolo. El protocolo consistía en el estudio de alta resolución de la anatomía fina del cerebro en cerebros de ratón marcados con fluorescencia.[3]
Puede utilizarse en la fabricación de electrólitos sólidos policristalinos de yoduro de litio-óxido de aluminio. La incorporación del óxido de aluminio aumentó de manera notable la conductividad del yoduro de litio.[4]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Micron-scale resolution optical tomography of entire mouse brains with confocal light sheet microscopy.
Silvestri L, et al.
Journal of Visualized Experiments, 80, e50696-e50696 (2013)
Conduction Characteristics of the Lithium Iodide-Aluminum Oxide Solid Electrolytes.
Liang CC.
Journal of the Electrochemical Society, 120(10), 1289-1292 (1973)
Prescott R and Graham MJ.
Oxidation of Metals, 38(3-4), 233-254 (1992)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Which is the purity level of the Aluminum Oxide ref 199443?
    1 answer
    1. The purity of this product is not determined.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the density of product number 199443?
    1 answer
    1. In general, density information is typically available for most liquids. However, if a product is supplied in very small quantities, density information may not be available for all liquids. On the other hand, density information is not usually available for solids. Occasionally, you may find density information in Section 9 of the Safety Data Sheet, but in this case, the SDS states that no information is available. It is also advisable to check the Properties section of the product page, although it is uncommon to find "bulk density" values for solids in this section. Upon reviewing the Specification Sheet, it is indicated that the product only appears as a powder. Consequently, the density might vary depending on whether the lot in question is a fine, medium, or coarse powder. This variability is a likely reason why density is not measured for this or other powders.