SMB01374
16α-Hydroxydehydroepiandrosterone
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(3β,16α)-3,16-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, 16α-Hydroxy-DHEA, 16α-OH-DHEA, 16OH-DHEA, 16alpha-Hydroxy-DHEA, 16alpha-Hydroxydehydroepiandrosterone, 16alpha-OH-DHEA, 3,16-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, 5-Androsten-3β,16α-diol-17-one, Androst-5-ene-3β-16α-diol-17-one
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(21)17(19)22/h3,12-16,20-21H,4-10H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16+,18-,19-/m0/s1
InChI key
QQIVKFZWLZJXJT-DNKQKWOHSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)