SMB01368
Octahydrocurcumin
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Hexahydrobisdemethoxycurcumin, Hexahydrocurcuminol, OHC
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C21H28O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16-17,22-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3/t16-,17-/m0/s1
InChI key
OELMAFBLFOKZJD-IRXDYDNUSA-N
General description
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)