PHR2598
Furazolidone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Furazolidone, 3-(5-Nitrofurfurylideneamino)-2-oxazolidinone
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1286800
familia API
furazolidone
Formulario
solid
envase
pkg of 500 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CCOC2=O)o1
InChI
1S/C8H7N3O5/c12-8-10(3-4-15-8)9-5-6-1-2-7(16-6)11(13)14/h1-2,5H,3-4H2/b9-5+
Clave InChI
PLHJDBGFXBMTGZ-WEVVVXLNSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)