NIST979
Chromium isotopic standard
NIST® SRM® 979
Sinónimos:
Chromium(III) nitrate nonahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
pureza isotópica
50Cr
52Cr
53Cr
54Cr
envase
pkg of 0.25 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
mp
60 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Cr+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cr.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Clave InChI
GVHCUJZTWMCYJM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
Otras notas
Chromium-50, Chromium-52, Chromium-53, Chromium-54
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)