Merck
NIST8599
Henderson Molybdenite
NIST®SRM®
Sinónimos:
Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
MoS2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
envase
pkg of 10 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
densidad
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Clave InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)