NIST921A
Cortisol (Hydrocortisone)
NIST®SRM®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
envase
pkg of 1 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
clinical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction value of cortisol.
- Certified value was determined using a quantitative 1H-nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H-qNMR) primary ratio measurement procedure.
- Certified values are metrologically traceable to the International System of Units (SI) and SI-derived unit of mass fraction.
- The NIST certificate is provided with storage, source, preparation, analysis details and use instructions.
Otras notas
Cortisol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)