C4830
Carbonato de calcio
BioXtra, ≥99.0%
About This Item
Productos recomendados
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: insoluble
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.1%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)