CX0120
Carbonato de calcio
Sinónimos:
Carbonic Acid Calcium Salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98-100.5% dry basis
Nivel de calidad
Formulario
powder
impurezas
≤0.2% Acid-insoluble substances
pérdida
≤2% loss on drying
color
white
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
solubilidad
0.017 g/L
densidad
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Ba:, passes test
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
magnesium and alkali salts (as sulfates): ≤1.0%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay (dried): 98-100.5%
Barium (Ba): To pass test
Color: White
Description: To pass test
Form: Powder
Heavy metals (as Pb): 0.003% max
Identification: To pass test
Loss on drying: 2.0% max
Magnesium and alkali salts: 1.0% max
Solubility: To pass test
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable