Documentos clave
ARK2140
SAFC
Squalene
redistilled, from animal
Fabricación farmacéutica
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H50
Número de CAS:
Peso molecular:
410.72
MDL number:
UNSPSC Code:
41116011
biological source
animal
Quality Level
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI key
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)