Merck
916587
Sigma-Aldrich
3-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)benzoic acid
≥95%
Sinónimos:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
305.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(C2=CC(C(O)=O)=CC=C2)CC1
InChI
1S/C17H23NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-9-7-12(8-10-18)13-5-4-6-14(11-13)15(19)20/h4-6,11-12H,7-10H2,1-3H3,(H,19,20)
Clave InChI
PDPYHAXCPUSEMT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)benzoic acid is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Haifeng Tang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(20), 6088-6092 (2010-09-14)
A new series of thiazole-substituted 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanols were prepared and evaluated as malonyl-CoA decarboxylase (MCD) inhibitors. Key analogs caused dose-dependent decreases in food intake and body weight in obese mice. Acute treatment with these compounds also led to a drop in