81413
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 300,000
Sinónimos:
PS
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
for GPC
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mn ~275000
Mp ~295000
Mw ~284000
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.03
format
neat
storage temp.
2-8°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?