76078
L-metionina sulfoximina
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
L-S-(3-amino-3-carboxipropil)-S-metilsulfoximina
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥96% (rel., HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +10.8 to +14.0°, c = 1 in H2O
concentración
95-102 % (w/w) (HPLC)
impurezas
≤0.1% each single unknown impurity (rel.)
≤0.5% sulfated ash
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤1% methionine sulfone (rel.)
≤1% methionine sulfoxide (rel.)
≤10 mg/kg azide
≤2% methionine (rel.)
≤5000 ppm ethanol (GC-HS)
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
idoneidad
complies for H-NMR
complies for identity (HPLC)
cadena SMILES
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
Clave InChI
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide