M9625
L-Metionina
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Ácido L-2-amino-4-(metiltio)butanoico, Ácido (S)-2-amino-4-(metilmercapto)butírico
About This Item
Productos recomendados
product name
L-Metionina, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
284 °C (dec.) (lit.)
application(s)
detection
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Inchi Key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Categorías relacionadas
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.