69110
1-Methylpyrrolidine
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
N-Methylpyrrolidine, N-Methyltetrahydropyrrole
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.425
bp
76-80 °C (lit.)
densidad
0.800 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3
Clave InChI
AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Synthesis of ionic liquid electrolytes for primary Li/CFx batteries.
- Preparation of ionic liquid as a reaction medium to carry out sulfuric acid-catalyzed conversion of alkynes to ketones.
- MCM-47, a highly crystalline ferrierite layered silicate, can be synthesized using a diquaternary ammonium salt prepared from the reaction of 1-methylpyrrolidine with 1,4-dibromobutane.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?