60761
Nano-Silica gel RP-18W on Alu-foil
suitable for HPTLC, fluorescent indicator, aluminum cards
Sinónimos:
DC-Alufolien-Nano-Kieselgel RP-18W
About This Item
Productos recomendados
Formulario
aluminum cards
Nivel de calidad
Características
binder Organic
fluorescent indicator
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
técnicas
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
20 cm × 20 cm
capa grosor
150 μm
150 μm
tamaño de partícula
≥8 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Intervalo de pH operativo
2-10
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)