Key Documents
1.05559
Supelco
Láminas de aluminio para TLC, gel de sílice 60 RP-18 F₂₅₄s
pkg of 20 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Sinónimos:
Láminas de aluminio para TLC de gel de sílice RP-18 60
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
material
aluminum support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
packaging
pkg of 20 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
20 hojas de aluminio 20 x 20 cm
Las placas modificadas para fase inversa (RP) sirven para dos propósitos: actúan como un método piloto para la HPLC y permiten elegir varios sistemas de disolvente para separaciones especiales. Nuestras capas de sílice modificadas para RP son idóneas para muchas separaciones que la sílice no modificada no puede superar. En estas capas se utilizan sistemas de disolventes acuosos para separar sustancias extremadamente apolares y analizar sustancias polares concretas que pueden adaptarse a la cromatografía de par iónico. Y todavía mejor, las capas de sílice modificada para RP dependen menos de la humedad atmosférica. A diferencia de la sílice no modificada, las fases RP no exhiben actividad catalítica. Esto hace de ellas las placas de elección para sustancias inestables que tienden a experimentar degradación oxidativa.
Application
Placas de aluminio para TLC, gel de sílice modifica RP-18 recubierto con el indicador fluorescente F254s. Las placas para TLC de gel de sílice modifica RP-18 se presentan en cantidades de 20 placas de un tamaño de 20 x 20 cm para aplicaciones de cromatografía en capa fina.
Linkage
Sustituye a: 5559-7; 5559
Analysis Note
Superficie específica (según BET; medición 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 9,7 - 11,7 µm
Grosor de capa: 160 - 200 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 30 µm
Pruebas cromatográficas:
A) Prueba del colesterol
valores del hRf
- colesterol, prueba del colesterol:
32- 39
B) Prueba de esteroides
- metiltestosterona, prueba de esteroides: 14 - 22
- Reichstein S, prueba de esteroides: 26- 36
- hidrocortisona, prueba de esteroides: 36 - 46
Valor típico determinado en una lámina activada (120°C, 15 min)
Eluente a) acetona/ agua (95/5 v/v)
Eluente b) acetona/ agua (60/40 v/v)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Ver todo