49659
2-Methylbutyric acid
analytical standard
Sinónimos:
NSC 7304
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?