Merck
376434
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpyridinium iodide
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10IN
Número de CAS:
Peso molecular:
235.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensayo
99%
mp
151-154 °C (lit.)
solubilidad
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[I-].Cc1cc[n+](C)cc1
InChI
1S/C7H10N.HI/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;/h3-6H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
YOBTXORLVXZWSR-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
1,4-Dimethylpyridinium iodide is an organic salt synthesized from a mixture of 4-methylpyridine and iodomethane in 2-propanol.
Aplicación
1,4-Dimethylpyridinium iodide has been used in the synthesis of a two-photon ratiometric fluorescent probe (DNEPI) for mitochondrial cysteine (Cys) imaging in live cells.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)