181676
Poly(Bisphenol A carbonate)
About This Item
Productos recomendados
mol peso
average Mn 12,000-23,000 (typical)
average Mw 22,000-40,000 (typical)
Nivel de calidad
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
densidad
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.CH2O3/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;2-1(3)4/h3-10,16-17H,1-2H3;(H2,2,3,4)
Clave InChI
XSXWYGABGYBZRM-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Solo componentes del kit
- average Mw 23,000; average Mn 13,000 25 g
- average Mw 40,000; average Mn 21,000 25 g
- average Mw 31,000; average Mn 18,000 25 g
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?