Documentos clave
05138
Millipore
Vegetable Extract
suitable for microbiology
Sinónimos:
Meat extract replacement
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥9%
impurezas
≤15% ash
pérdida
≤7.0% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidad
H2O: 2%, clear, light yellow
aplicaciones
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Descripción general
Vegetable extract is a meat-free alternative to traditional peptones. With a wide distribution of peptides it meets the requirements for replacing Peptone from meat, enzymatic digest (Cat. No. 82962) to yield maximum growth of fastidious microorganisms.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.