Documentos clave
04316
Millipore
Vegetable Extract No. 1
suitable for microbiology
Sinónimos:
Meat Extract Replacement
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
Formulario
powder
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥9%
impurezas
≤12% ash
pérdida
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidad
H2O: 2%, clear, slightly yellow
aplicaciones
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Descripción general
Vegetable Extract No. 1 is a meat-free alternative to traditional peptones. With a wide distribution of peptides it meets the requirements for replacing Meat Extract (Cat. No. 70164) to yield maximum growth of fastidious microorganisms.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.