00036
ESI Tuning Mix, for Ion Trap
suitable for mass spectrometry (MS)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Categorías relacionadas
Componentes
- Hexamethoxyphosphazene
- Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
- Hexakis(1H,1H,3H-tetrafluoropropoxy)phosphazene
- Hexakis(1H,1H,5H-octafluoropentoxy)phosphazene
- Hexakis(1H,1H,7H-dodecafluoroheptoxy)phosphazene
- Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene
- 2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
- Betaine
- Ammonium trifluoroacetate
Solvent composition (kg/kg):
- Acetonitrile: 93.7%
- Deionized water: 6.3%
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
MALDI-TOF MS is useful for monitoring complete conjugation. Functionalized polymers are useful for creating polymer conjugates for diverse applications.
MALDI-TOF MS is useful for monitoring complete conjugation. Functionalized polymers are useful for creating polymer conjugates for diverse applications.
MALDI-TOF MS is useful for monitoring complete conjugation. Functionalized polymers are useful for creating polymer conjugates for diverse applications.
MALDI-TOF MS is useful for monitoring complete conjugation. Functionalized polymers are useful for creating polymer conjugates for diverse applications.