Merck
11493027001
Roche
Kit de isotipado de anticuerpos monoclonales de ratón IsoStrip
sufficient for 10 tests
Sinónimos:
Subtipos de hibridoma
About This Item
UNSPSC Code:
23201100
usage
sufficient for 10 tests
Quality Level
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
General description
El kit para isotipado de anticuerpos monoclonales de ratón IsoStrip es un kit sencillo en tres pasos para la caracterización rápida de anticuerpos monoclonales de ratón.
Contenido
  • Tubos de desarrollo con microesferas de látex liofilizado, prerrecubiertas con anticuerpos Ig anti-ratón
  • Tiras de isotipado, prerrecubiertas con anticuerpos Ig anti-ratón específicos de subclase y de cadena ligera
Specificity
Los anticuerpos anti-ratón, unidos a las microesferas de látex, reaccionarán con cualquier anticuerpo monoclonal de ratón con independencia de su isotipo. Los anticuerpos anti-ratón de cabra, inmovilizados en la tira, se unen específicamente a cada uno de los isotipos habituales de los anticuerpos de ratón (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM, e IgA) y a las cadenas ligeras.
La especificidad para todos los anticuerpos específicos además de la IgML a 1,0  μg/ml: ≥ 2
IgM Lambda, a 1,0 μg/ml: ≥ 1
Application
Este equipo se utiliza para la identificación rápida de la clase, la subclase y los tipos de cadena ligera de los anticuerpos monoclonales de ratón (inmunoglobulinas).
Features and Benefits
  • Fiabilidad: Produce resultados comparables al análisis ELISA convencional
  • Rapidez: 5 minutos de principio a fin
  • Facilidad:: Sólo 3 etapas
  • Económico: No se requiere equipo ni reactivos añadidos
  • Gran especificidad: Sin reactividad cruzada con el FBS
Packaging
1 kit contiene 2 componentes.
Specifications
Tiempo del análisis: 5 minutos
Material de muestra: Sobrenadante de hidridoma, anticuerpos monoclonales de ratón purificados, ascitis
Preparation Note
Disolución de trabajo: Diluya la muestra
  • Retire el número deseado de tiras de isotipado del recipiente. Quite los tapones de un número igual de tubos de desarrollo.
    Los tubos pueden marcarse con un lápiz o con un rotulador de laboratorio con punta de fieltro para su fácil identificación.
  • Diluya una muestra que contenga el anticuerpo monoclonal de ratón en BSA al 1%/disolución salina tamponada con fosfato (PBS), pH de 7,2 a 7,6.
    Las muestras de sobrenadante de los cultivos deben diluirse 1:10 a 1:100. Las muestras de ascitis deben diluirse 1:20.000. Éstas son diluciones recomendadas y pueden variar dependiendo de la concentración de anticuerpo que haya en la muestra. Según nuestra experiencia, una concentración
    de anticuerpo monoclonal de 0,1 a 1 mg/ml de muestra diluida da los mejores resultados. 150 ml de esta muestra diluida se añadirán al tubo de desarrollo.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
IsoStrip is a trademark of Roche
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Development Tubes, containing lyophilized latex beads, precoated with anti-mouse-Ig antibodies
  • Isotyping Strips, precoated with subclass- and light-chain-specific anti-mouse-Ig antibodies
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Wioleta M Zelek et al.
Frontiers in immunology, 11, 612402-612402 (2021-01-12)
Better understanding of roles of complement in pathology has fuelled an explosion of interest in complement-targeted therapeutics. The C5-blocking monoclonal antibody (mAb) eculizumab, the first of the new wave of complement blocking drugs, was FDA approved for treatment of Paroxysmal
Julie A Webster et al.
Cancers, 13(12) (2021-07-03)
The current endoscopy and biopsy diagnosis of esophageal adenocarcinoma (EAC) and its premalignant condition Barrett's esophagus (BE) is not cost-effective. To enable EAC screening and patient triaging for endoscopy, we developed a microfluidic lectin immunoassay, the EndoScreen Chip, which allows
Jisheng Lin et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 23(8), 681-688 (2016-06-10)
There is a significant need for an effective multivalent Shigella vaccine that targets the most prevalent serotypes. Most Shigella vaccines under development utilize serotype-specific lipopolysaccharides (LPSs) as a major component based on protection and epidemiological data. As vaccine formulations advance
Tessa Grabinski et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 9, 123-123 (2016-12-03)
Glycogen synthase kinase 3 (GSK3) β and α are serine/threonine kinases involved in many biological processes. A primary mechanism of GSK3 activity regulation is phosphorylation of N-terminal serine (S) residues (S9 in GSK3β, S21 in GSK3α). Phosphorylation is inhibitory to
Wioleta M Zelek et al.
Immunology, 157(4), 283-295 (2019-05-24)
Over the last decade there has been an explosion in complement therapies; one-third of the drugs in the clinic or in development target C5 protein. Eculizumab, a monoclonal antibody (mAb) that binds C5 and blocks its cleavage by the convertase