V0CPAK001
Módulo VOC-Pak®
About This Item
Productos recomendados
material
carbon (activated)
polyethylene (Luer Plug)
polyethylene connector
polypropylene housing
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
VOC-Pak®
parameter
≤2 bar pressure
≤2.0 L/min flow rate
5 °C temp. range (30 °C)
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
L
12.7 cm
impurities
<5 ppb TOC
fitting
1/4 in. inlet connection ( Gaz (straight) F connection and Luer F)
1/4 in. outlet connection (Gaz (straight) F connection and Luer F)
compatibility
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
shipped in
ambient
General description
Los VOC son contaminantes ambientales que causan problemas de salud y seguridad y deben analizarse de manera sistemática en muestras de agua, suelo, gas y aire. Los organismos reguladores de muchos países han establecido las especificaciones para los compuestos orgánicos volátiles en el agua potable.
El filtro VOC-Pak® es, por lo tanto, una excelente opción para los científicos que necesitan agua ultrapura exenta de VOC para sus aplicaciones analíticas.
Application
El agua sin VOC es adecuada para el enjuague del material de vidrio, para la preparación de blancos, reactivos, muestras y disoluciones patrón o para diluciones en el análisis de esas sustancias o en estudios en los que los VOC puedan interferir. Se utiliza en el desarrollo de sensores de nanopartículas y nanoelectrodos.
Features and Benefits
- Validado para producir 300 l de agua ultrapura exenta de VOC.
- Fácil mantenimiento: el filtro se instala y se sustituye con facilidad.
- La punta inferior se ha rediseñado para una instalación segura de la campana de protección.
- La etiqueta e-Sure para conexión RFID con el dispensador Q-POD® permite una trazabilidad completa (gestión de datos) y una supervisión automática del estado de los fungibles en la interfaz de pantalla táctil del POD.
- Certificado de calidad disponible en línea.
- Proporciona una garantía de agua adecuada para el análisis de VOC: preparación de blancos y patrones; limpieza del material de vidrio; y disolución de muestras (si los VOC se analizan en una matriz que no sea agua, es decir, en el suelo).