EDSPAK001
Módulo EDS-Pak®
Production of endocrine disruptor-free water
About This Item
Productos recomendados
material
carbon cartridge (activated)
polyethylene (Luer Plug)
polyethylene connector (Vent Filter)
polypropylene housing
Quality Level
feature
removes endocrine disruptors such as phthalate esters, Bisphenol-A and Nonylphenol
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
EDS-Pak®
parameter
2 L/min max. flow rate
2 bar pressure
5 °C temp. range (30 °C)
L
12.7 cm
impurities
<5 ppb TOC
compatibility
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
shipped in
ambient
General description
El ultrafiltro EDS-Pak® se puede instalar en todos los sistemas de purificación de agua de tipo I que suministran agua ultrapura con TOC < 5 ppb, entre ellos los sistemas Milli-Q®, Synergy®, Simplicity® y Direct-Q®.
Application
Features and Benefits
- Ultrafiltro de punto de uso para utilizar con los sistemas de purificación de agua Milli-Q® y otros sistemas de purificación de agua de tipo I.
- La etapa de purificación final proporciona agua ultrapura exenta de disruptores endocrinos a un alto caudal.
- Suministra un mínimo de 300 l de agua ultrapura sin EDS.
- El cartucho EDS-Pak® contiene un tipo específico de carbono activado validado para la eliminación eficaz de disruptores endocrinos (EDS), principalmente bisfenol A, dietilftalato y di-n-butilftalato.
- Cada cartucho EDS-Pak® se entrega herméticamente cerrado, con su certificado de calidad
Other Notes
Se precisa una jeringa de vidrio de 50 ml para acondicionar el cartucho EDS-Pak® con metanol. Esta jeringa no se suministra.