SSWP14250
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 3,0 μm
MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinónimos:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 3 µm pore size
About This Item
Productos recomendados
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
descripción
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore™
Millipore
Parámetros
30 L/min-cm2 air flow rate
320 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diám. del filtro
142 mm
grosor
150 μm
extraíbles gravimétricos
6%
índice de refracción
n/D 1.495
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
3.0 μm pore size
83 % porosity
capacidad
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
punto de burbuja
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Aplicación
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Air monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3