Key Documents
SLGVS25XS
Millipore
Protector de transductor Dualex Ultra (estéril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, female Luer inlet slip, medical device
Sinónimos:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
material
PVC housing
PVDF membrane
Quality Level
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex®
feature
CE compliant
hydrophobic
FDA registered
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
45 °C max. temp.
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
matrix
Durapel
pore size
0.22 μm pore size
fitting
female Luer inlet slip
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
El protector de transductor Dualex (estéril) es un producto sanitario destinado a ser utilizado como unidad de protección en línea de los monitores de presión de los sistemas de hemodiálisis.
Application
Los protectores de transductor se utilizan como unidades de protección en línea para monitores de presión en sistemas de hemodiálisis.
Features and Benefits
  • Protege a los pacientes de la contaminación cruzada bacteriológica y por partículas.
  • Evita que la sangre y los líquidos de diálisis dañen los sensibles dispositivos de monitorización de los transductores.
  • Equipado con conectores Luer-Lok®, ideales para usar en sistemas de hemodiálisis de flujo elevado
  • La membrana está sellada en la parte superior (Luer hembra) para su uso en aplicaciones de hemodiálisis
  • Marcado CE y registrado por la FDA
Other Notes
Las unidades de filtración están indicadas únicamente para uso médico o por un profesional de laboratorio.
Legal Information
DURAPEL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany