Documentos clave
SLGV0250S
Millipore
Unidad de filtración Cathivex®-GV (estéril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, vented, male Luer-Lok® outlet, medical device
Sinónimos:
Filtro de GV, filtro de jeringa, filtro hidrófilo
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiales
PVC housing
PVDF membrane
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Línea del producto
Millex
Características
CE compliant
hydrophilic
vented
FDA registered
medical device
fabricante / nombre comercial
Cathivex®
Parámetros
3 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
Diámetro
25 mm
filtración área
4 cm2
volumen de retención
≤0.1 mL
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
volumen
100 mL
tamaño de poro
0.22 μm pore size
Adaptador
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer-Lok® outlet
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
La unidad de filtración Cathivex®-GV (estéril) es un producto sanitario indicado para su uso como filtro en línea para esterilizar disoluciones acuosas administradas por vía intravenosa en aplicaciones de atención directa al paciente y mezclas farmacéuticas.
Aplicación
Elimina las partículas, la contaminación microbiana y las burbujas de aire en aplicaciones en las que se requieren o se desea utilizar membranas de venteo y poca adsorción de proteínas en la esterilización mediante filtración de las disoluciones acuosas de vitaminas, medicamentos y otras disoluciones clínicas para infusiones intravenosas.
Características y beneficios
  • De un solo uso
  • Estéril
  • Apirógena y atóxica
  • Membrana de filtración de 0,22 µm precintada en una carcasa de cloruro de polivinilo (PVC) con un conector de entrada Luer-Lok ® hembra y uno de salida Luer-Lok macho®
  • Incluye un filtro hidrófobo de 0,03 µm en la bóveda para ventilación de aire y prevención de bloqueo de aire
  • Marcado CE y registrado por la FDA
Otras notas
Las unidades están indicadas únicamente para su uso profesional médico o de laboratorio.
Información legal
CATHIVEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany